missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ Desformylflustrabromine hydrochloride
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18035682
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18035682 10 mg
18045062 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18035682 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 3328/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Positive allosteric modulator of α4β2; also muscle-type nAChR inhibitor

Positive allosteric modulator of nicotinic α4β2 receptors; selectively increases the ionic current through α4β2 in the presence of ACh. Displays 14.7-fold selectivity for α4β2 over homomeric (α7) receptors. Moderately cytotoxic in HCT-116 cells. Also inhibits human muscle (αβεδ) and Torpedo (αβγδ) nAChRs (IC50 values are 1.0 and 0.1 μM, respectively) by binding in the ion channel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 951322-11-5
Molekylær formel C16H22BrClN2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Desformylflustrabromine hydrochloride
Mængde 10 mg
Formel vægt 357.72
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 357.72
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.