missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Desfluoromethyl Fluticasone Propionate Disulfide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Desfluoromethyl Fluticasone Propionate Disulfide |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C48H58F4O10S2/c1-9-37(57)61-47(23(3)15-27-29-19-33(49)31-17-25(53)11-13-41(31,5)45(29,51)35(55)21-43(27,47)7)39(59)63-64-40(60)48(62-38(58)10-2)24(4)16-28-30-20-34(50)32-18-26(54)12-14-42(32,6)46(30,52)36(56)22-44(28,48)8/h11-14,17-18,23-24,27-30,33-36,55-56H,9-10,15-16,19-22H2,1-8H3/t23-,24-,27+,28+,29+,30+,33+,34+,35+,36+,41+,42+,43+,44+,45+,46+,47+,48+/m1/s1 |
| Formel vægt | 934.3408 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?