Få mere at vide
Desfluorolinezolid, Mikromol™
Beskrivelse
Desfluorolinezolid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Defluoro Linezolid |
| CAS | 556801-15-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | Defluoro Linezolid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C16H21N3O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H21N3O4/c1-12(20)17-10-15-11-19(16(21)23-15)14-4-2-13(3-5-14)18-6-8-22-9-7-18/h2-5,15H,6-11H2,1H3,(H,17,20)/t15-/m0/s1 |
| SMIL | CC(=O)NC[C@H]1CN(C(=O)O1)c2ccc(cc2)N3CCOCC3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 319.36 |
| Mængde | 25 mg |
| Vis mere |