Få mere at vide
Desfluoro Risperidone, TRC
Artikelnummer. 30356822
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30356822 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30356822 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD29006550MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Desfluoro Risperidone
CAS 106266-09-5
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C23 H28 N4 O2
Mængde 50 mg
Synonym 3-[2-[4-(1,2-Benzisoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]ethyl]-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, 1,2-Benzisoxazole, 4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one deriv., Desfluororisperidone, Desfluoro risperidone (USP), Risperidone Imp. K (EP)
InChI formel InChI=1S/C23H28N4O2/c1-16-18(23(28)27-12-5-4-8-21(27)24-16)11-15-26-13-9-17(10-14-26)22-19-6-2-3-7-20(19)29-25-22/h2-3,6-7,17H,4-5,8-15H2,1H3
SMIL CC1=C(CCN2CCC(CC2)c3noc4ccccc34)C(=O)N5CCCCC5=N1
IUPAC navn 3-[2-[4-(1,2-benzoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]ethyl]-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydropyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
Molekylvægt (g/mol) 392.49
Formel vægt 392.2212
Procent renhed >95