missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Desfluoro Pimozide, TRC

Artikelnummer. 30368639
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30368639 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30368639 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD289865250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Desfluoro Pimozide
CAS 1997-93-9
Molekylær formel C28H30FN3O
Mængde 250 mg
Synonym 1-[1-[4-(4-Fluorophenyl)-4-phenylbutyl]-4-piperidinyl]-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one, 1-[1-[4-(p-Fluorophenyl)-4-phenylbutyl]-4-piperidyl]-2-benzimidazolinone, R 6413
InChI formel InChI=1S/C28H30FN3O/c29-23-14-12-22(13-15-23)25(21-7-2-1-3-8-21)9-6-18-31-19-16-24(17-20-31)32-27-11-5-4-10-26(27)30-28(32)33/h1-5,7-8,10-15,24-25H,6,9,16-20H2,(H,30,33)
SMIL Fc1ccc(cc1)C(CCCN2CCC(CC2)N3C(=O)Nc4ccccc34)c5ccccc5
IUPAC navn 3-[1-[4-(4-fluorophenyl)-4-phenylbutyl]piperidin-4-yl]-1H-benzimidazol-2-one
Molekylvægt (g/mol) 443.56
Formel vægt 443.2373
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.