missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Desfluoro Fluvoxketone, TRC

Artikelnummer. 30353966
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30353966 25 mg
30349651 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30353966 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD28992525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1391053-78-3
Molekylær formel C13H16F2O2
Molekylvægt (g/mol) 242.26
Synonym (4-Methoxybutyl)(4-difluoromethylphenyl)methanone, Desfluoro EP Impurity D 5-Methoxy-1-[4-(difluoromethyl)phenyl]-1-pentanone
SMIL COCCCCC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(F)F

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Desfluoro Fluvoxketone
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C13H16F2O2/c1-17-9-3-2-4-12(16)10-5-7-11(8-6-10)13(14)15/h5-8,13H,2-4,9H2,1H3
Formel vægt 242.1118
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.