missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Desfluoro Fluvoxamine, TRC

Artikelnummer. 30358691
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30358691 10 mg
30352534 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30358691 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD28997510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1217214-94-2
Molekylær formel C15 H22 F2 N2 O2
Molekylvægt (g/mol) 300.34
Synonym 1-Pentanone, 1-[4-(difluoromethyl)phenyl]-5-methoxy-, O-(2-aminoethyl)oxime, 2-[[[1-[4-(Difluoromethyl)phenyl]-5-methoxypentylidene]amino]oxy]ethanamine, Desfluorofluvoxamine, Defluoro fluvoxamine
IUPAC navn 2-[[1-[4-(difluoromethyl)phenyl]-5-methoxypentylidene]amino]oxyethanamine
SMIL COCCCCC(=NOCCN)c1ccc(cc1)C(F)F

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale desfluoro Fluvoxamine
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C15H22F2N2O2/c1-20-10-3-2-4-14(19-21-11-9-18)12-5-7-13(8-6-12)15(16)17/h5-8,15H,2-4,9-11,18H2,1H3
Formel vægt 300.1649
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.