Få mere at vide
Desfluoro Ezetimibe, TRC
Artikelnummer. 30040751
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30040751 25 mg
30040406 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30040751 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD28994525MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 302781-98-2
Molekylær formel C24 H22 F N O3
Molekylvægt (g/mol) 391.43
Synonym 2-Azetidinone, 3-[(3S)-3-(4-fluorophenyl)-3-hydroxypropyl]-4-(4-hydroxyphenyl)-1-phenyl-, (3R,4S)-, Desfluoro Ezetimibe, Etezimibe Desfluoroaniline analog (USP)
IUPAC navn (3R,4S)-3-[(3S)-3-(4-fluorophenyl)-3-hydroxypropyl]-4-(4-hydroxyphenyl)-1-phenylazetidin-2-one
SMIL O[C@@H](CC[C@@H]1[C@H](N(C1=O)c2ccccc2)c3ccc(O)cc3)c4ccc(F)cc4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Desfluoro Ezetimibe
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C24H22FNO3/c25-18-10-6-16(7-11-18)22(28)15-14-21-23(17-8-12-20(27)13-9-17)26(24(21)29)19-4-2-1-3-5-19/h1-13,21-23,27-28H,14-15H2/t21-,22+,23-/m1/s1
Formel vægt 391.1584
Procent renhed >95%