Få mere at vide
Desfluoro Ezetimibe, TRC
Artikelnummer. 30040406
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30040406 2.5 mg
30040751 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30040406 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2899452.5MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 302781-98-2
Molekylær formel C24 H22 F N O3
Molekylvægt (g/mol) 391.43
Synonym 2-Azetidinone, 3-[(3S)-3-(4-fluorophenyl)-3-hydroxypropyl]-4-(4-hydroxyphenyl)-1-phenyl-, (3R,4S)-, Desfluoro Ezetimibe, Etezimibe Desfluoroaniline analog (USP)
IUPAC navn (3R,4S)-3-[(3S)-3-(4-fluorophenyl)-3-hydroxypropyl]-4-(4-hydroxyphenyl)-1-phenylazetidin-2-one
SMIL O[C@@H](CC[C@@H]1[C@H](N(C1=O)c2ccccc2)c3ccc(O)cc3)c4ccc(F)cc4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Desfluoro Ezetimibe
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C24H22FNO3/c25-18-10-6-16(7-11-18)22(28)15-14-21-23(17-8-12-20(27)13-9-17)26(24(21)29)19-4-2-1-3-5-19/h1-13,21-23,27-28H,14-15H2/t21-,22+,23-/m1/s1
Formel vægt 391.1584
Procent renhed >95%