missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Desethyloxybutynin Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
Desethyloxybutynin Hydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Desethyloxybutynin Hydrochloride |
| CAS | 81039-77-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Desethyloxybutynin Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C20 H27 N O3 . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Desethyloxybutynin Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C20H27NO3.ClH/c1-2-21-15-9-10-16-24-19(22)20(23,17-11-5-3-6-12-17)18-13-7-4-8-14-18;/h3,5-6,11-12,18,21,23H,2,4,7-8,13-16H2,1H3;1H |
| SMIL | Cl.CCNCC#CCOC(=O)C(O)(C1CCCCC1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 4-(ethylamino)but-2-ynyl 2-cyclohexyl-2-hydroxy-2-phenylacetate;hydrochloride |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?