Få mere at vide
Desethylhydroxychloroquine Dihydrochloride, LoGiCal
Artikelnummer. 30459838
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30459838 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30459838 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0764.02
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Desethylhydroxychloroquine Dihydrochloride
CAS 2732277-18-6
Analyt- eller komponentnavne Desethylhydroxychloroquine Dihydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H22 Cl N3 O . 2 Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Desethylhydroxychloroquine dihydrochloride, Cletoquine dihydrochloride, 2-[[(4RS)-4-[(7-Chloroquinolin-4-yl)amino]pentyl]amino]ethan-1-ol dihydrochloride, 2-[[4-[(7-Chloroquinolin-4-yl)amino]pentyl]amino]ethan-1-ol dihydrochloride, Hydroxychloroquine Sulfate Impurity C as Dihydrochloride, Hydroxychloroquine Impurity C as Dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C16H22ClN3O.2ClH/c1-12(3-2-7-18-9-10-21)20-15-6-8-19-16-11-13(17)4-5-14(15)16;;/h4-6,8,11-12,18,21H,2-3,7,9-10H2,1H3,(H,19,20);2*1H
Løsningstype Neat
SMIL Cl.Cl.CC(CCCNCCO)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12
IUPAC navn 2-[4-[(7-chloroquinolin-4-yl)amino]pentylamino]ethanol;dihydrochloride
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 380.74
Mængde 10 mg
Formel vægt 379.0985 g/mol