missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Desethylene Posaconazole N,N'-Diformyl, TRC

Artikelnummer. 30360495
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30360495 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30360495 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD29116010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Desethylene Posaconazole N,N'-Diformyl
CAS 357189-95-8
Molekylær formel C37 H40 F2 N8 O6
Mængde 10 mg
Synonym 2,5-Anhydro-1,3,4-trideoxy-2-C-(2,4-difluorophenyl)-4-[[4-[[2-[[4-[1-[(1S,2S)-1-ethyl-2-hydroxypropyl]-1,5-dihydro-5-oxo-4H-1,2,4-triazol-4-yl]phenyl]formylamino]ethyl]formylamino]phenoxy]methyl]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-D-threo-pentitol
InChI formel InChI=1S/C37H40F2N8O6/c1-3-35(26(2)50)47-36(51)46(23-42-47)31-7-5-29(6-8-31)43(24-48)14-15-44(25-49)30-9-11-32(12-10-30)52-18-27-17-37(53-19-27,20-45-22-40-21-41-45)33-13-4-28(38)16-34(33)39/h4-13,16,21-27,35,50H,3,14-15,17-20H2,1-2H3/t26-,27+,35-,37-/m0/s1
SMIL CC[C@@H]([C@H](C)O)N1N=CN(C1=O)c2ccc(cc2)N(CCN(C=O)c3ccc(OC[C@@H]4CO[C@](Cn5cncn5)(C4)c6ccc(F)cc6F)cc3)C=O
IUPAC navn N-[2-[4-[[(3R,5R)-5-(2,4-difluorophenyl)-5-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)tetrahydrofuran-3-yl]methoxy]-N-formyl-anilino]ethyl]-N-[4-[1-[(1S,2S)-1-ethyl-2-hydroxy-propyl]-5-oxo-1,2,4-triazol-4-yl]phenyl]formamide
Molekylvægt (g/mol) 730.76
Formel vægt 730.3039
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.