Få mere at vide
Desethylene Gatifloxacin, TRC
Artikelnummer. 30356976
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30356976 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30356976 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD28930050MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Desethylene Gatifloxacin
CAS 172426-87-8
Molekylær formel C17 H20 F N3 O4
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C17H20FN3O4/c1-8(19)6-20-13-12(18)5-10-14(16(13)25-2)21(9-3-4-9)7-11(15(10)22)17(23)24/h5,7-9,20H,3-4,6,19H2,1-2H3,(H,23,24)
SMIL COc1c(NCC(C)N)c(F)cc2C(=O)C(=CN(C3CC3)c12)C(=O)O
IUPAC navn 7-(2-aminopropylamino)-1-cyclopropyl-6-fluoro-8-methoxy-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 349.36
Formel vægt 349.1438