Få mere at vide
Desethylene Ciprofloxacin, Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Desethylene Ciprofloxacin Hydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H16FN3O3.ClH/c16-11-5-9-13(6-12(11)18-4-3-17)19(8-1-2-8)7-10(14(9)20)15(21)22;/h5-8,18H,1-4,17H2,(H,21,22);1H |
| Formel vægt | 341.0942 |
| Procent renhed | >95% |