Få mere at vide
Desethylene Aripiprazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Desethylene Aripiprazole |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H25Cl2N3O2/c22-17-4-3-5-18(21(17)23)25-12-11-24-10-1-2-13-28-16-8-6-15-7-9-20(27)26-19(15)14-16/h3-6,8,14,24-25H,1-2,7,9-13H2,(H,26,27) |
| Formel vægt | 421.1324 |