Få mere at vide
Desethyldesisopropyl Atrazine, TRC
Artikelnummer. 30008253
Skift visning
Mængde:
500 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30008253 5 g
17933525 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30008253 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2891005G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3397-62-4
Molekylær formel C3 H4 Cl N5
Molekylvægt (g/mol) 145.55
Synonym s-Triazine, 2,4-diamino-6-chloro- (6CI,7CI,8CI), 6-Chloro-1,3,5-triazine-2,4-diamine, 2,4-Diamino-6-chloro-1,3,5-triazine, 2,4-Diamino-6-chloro-s-triazine, 2,4-Diamino-6-chlorotriazine, 2-Chloro-1,3,5-triazine-4,6-diamine, 2-Chloro-4,6-bis(amino)-1,3,5-triazine, 2-Chloro-4,6-bisamino-s-triazine, 2-Chloro-4,6-diamino-1,3,5-triazine, 2-Chloro-4,6-diamino-s-triazine, 4,6-Diamino-2-chloro-s-triazine, 6-Chloro-2,4-diamino-1,3,5-triazine, AtraMod, Chloroammeline, DACT, Deethyldeisopropylatrazine, Deisopropyldeethyl atrazine, Desethyldesisopropylatrazine, Didealkylatrazine, Dideethylsimazine, ENT 50982, G 28273, NSC 680830, NSC 7965
IUPAC navn 6-chloro-1,3,5-triazine-2,4-diamine
SMIL Nc1nc(N)nc(Cl)n1
Specifica
Kemisk navn eller materiale Atrazine-desethyl-desisopropyl
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C3H4ClN5/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H4,5,6,7,8,9)
Formel vægt 145.0155
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.