Få mere at vide
Desethyldesisopropyl Atrazine-13C3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Desethyl-desisopropyl Atrazine-13C3 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H4ClN5/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H4,5,6,7,8,9)/i1+1,2+1,3+1 |
| Formel vægt | 148.0256 |
| Procent renhed | >95% |