Få mere at vide
Desethyldabigatran Etexilate, Mikromol™
Artikelnummer. 18081850
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
18081850 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18081850 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3522.080025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Desethyldabigatran Etexilate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Desethyldabigatran Etexilate
CAS 212321-78-3
Analyt- eller komponentnavne Desethyldabigatran Etexilate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C32 H37 N7 O5
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Desethyl Dabigatran Etexilate, BIBR 1087 SE, N-[[2-[[[4-[[[(Hexyloxy)carbonyl]amino]iminomethyl]phenyl]amino]methyl]-1-methyl-1H-benzimidazol-5-yl]carbonyl]-N-2-pyridinyl-β-alanine
InChI formel InChI=1S/C32H37N7O5/c1-3-4-5-8-19-44-32(43)37-30(33)22-10-13-24(14-11-22)35-21-28-36-25-20-23(12-15-26(25)38(28)2)31(42)39(18-16-29(40)41)27-9-6-7-17-34-27/h6-7,9-15,17,20,35H,3-5,8,16,18-19,21H2,1-2H3,(H,40,41)(H2,33,37,43)
SMIL CCCCCCOC(=O)NC(=N)c1ccc(NCc2nc3cc(ccc3n2C)C(=O)N(CCC(=O)O)c4ccccn4)cc1
IUPAC navn 3-[[2-[[4-(N-hexoxycarbonylcarbamimidoyl)anilino]methyl]-1-methylbenzimidazole-5-carbonyl]-pyridin-2-ylamino]propanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 599.68
Mængde 25 mg
Formel vægt 599.2856 g/mol