Få mere at vide
Desethylclomifene Hydrochloride, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Desethylclomifene Hydrochloride |
| CAS | 1310815-19-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Desethylclomifene Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C24 H24 Cl N O . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Desethylclomifene Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C24H24ClNO.ClH/c1-2-26-17-18-27-22-15-13-20(14-16-22)23(19-9-5-3-6-10-19)24(25)21-11-7-4-8-12-21;/h3-16,26H,2,17-18H2,1H3;1H |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | Cl.CCNCCOc1ccc(cc1)C(=C(Cl)c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Vis mere |