Få mere at vide
Desethylamiodarone Hydrochloride 1.0 mg/ml in Methanol (as free base), LoGiCal
Artikelnummer. 30457765
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30457765 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30457765 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP0697.0301
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Desethylamiodarone HCl
CAS 96027-74-6
Analyt- eller komponentnavne N-Desethylamiodarone HCl
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C23 H25 I2 N O3 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym (2-Butylbenzofuran-3-yl)[4-[2-(ethylamino)ethoxy]-3,5-diiodophenyl]methanone Hydrochloride (Desethylamiodarone Hydrochloride), Amiodarone Hydrochloride Imp. B (EP), Amiodarone Imp. B (EP), (2-Butylbenzofuran-3-yl)[4-[2-(ethylamino)ethoxy]-3,5-diiodophenyl]methanone Hydrochloride, Amiodarone Hydrochloride Imp. B (EP) as Hydrochloride, Desethylamiodarone Hydrochloride, Amiodarone Hydrochloride Impurity B as Hydrochloride, Amiodarone Impurity B as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C23H25I2NO3.ClH/c1-3-5-9-20-21(16-8-6-7-10-19(16)29-20)22(27)15-13-17(24)23(18(25)14-15)28-12-11-26-4-2;/h6-8,10,13-14,26H,3-5,9,11-12H2,1-2H3;1H
Løsningstype Single Solution
SMIL Cl.CCCCc1oc2ccccc2c1C(=O)c3cc(I)c(OCCNCC)c(I)c3
IUPAC navn (2-butyl-1-benzofuran-3-yl)-[4-[2-(ethylamino)ethoxy]-3,5-diiodophenyl]methanone;hydrochloride
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 653.72
Mængde 1 ml
Formel vægt 652.9691 g/mol