Få mere at vide
Desethyl Terbuthylazine, TRC
Artikelnummer. 30136739
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136739 1 g
30132661 500 mg
18000060 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30136739 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2897001G
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 30125-63-4
Molekylær formel C7 H12 Cl N5
Molekylvægt (g/mol) 201.66
Synonym 1,3,5-Triazine-2,4-diamine, 6-chloro-N2-(1,1-dimethylethyl)-, 1,3,5-Triazine-2,4-diamine, 6-chloro-N-(1,1-dimethylethyl)- (9CI), s-Triazine, 2-amino-4-(tert-butylamino)-6-chloro- (8CI), 6-Chloro-N2-(1,1-dimethylethyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine, 2-Chloro-4-amino-6-tert-butylamino-1,3,5-triazine, 2-Chloro-4-amino-6-tert-butylamino-s-triazine, Deethylterbuthylazine, Deethylterbutylazine, Desethylterbuthylazine, Desethylterbutylaszine, Desethylterbutylazine, GS 26379, Terbuthylazine-desethyl, Terbutylazine desethyl
IUPAC navn 4-N-tert-butyl-6-chloro-1,3,5-triazine-2,4-diamine
SMIL CC(C)(C)Nc1nc(N)nc(Cl)n1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Terbuthylazine-desethyl
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C7H12ClN5/c1-7(2,3)13-6-11-4(8)10-5(9)12-6/h1-3H3,(H3,9,10,11,12,13)
Formel vægt 201.0781
Procent renhed >95%