Få mere at vide
(-)-Desethyl Methyl Etodolac, TRC
Artikelnummer. 30364664
Skift visning
Mængde:
5 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30364664 100 mg
30355568 25 mg
30348975 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30364664 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD289485100MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109518-50-5
Molekylær formel C16H19NO3
Molekylvægt (g/mol) 273.33
Synonym USP Etodolac Related Compound A, (-)-8-Ethyl-1,3,4,9-tetrahydro-1-methylpyrano[3,4-b]indole-1-acetic Acid, Etodolac EP Impurity C
IUPAC navn 2-[(1R)-8-ethyl-1-methyl-4,9-dihydro-3H-pyrano[3,4-b]indol-1-yl]acetic acid
SMIL CCc1cccc2c3CCO[C@](C)(CC(=O)O)c3[nH]c12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (-)-Desethyl Methyl Etodolac
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C16H19NO3/c1-3-10-5-4-6-11-12-7-8-20-16(2,9-13(18)19)15(12)17-14(10)11/h4-6,17H,3,7-9H2,1-2H3,(H,18,19)/t16-/m1/s1
Formel vægt 273.1365