missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Desethyl Chloroquine-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Desethyl Chloroquine-d4 |
| CAS | 1189971-72-9 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C16H18D4ClN3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Desethyl Chloroquine D4 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H22ClN3/c1-3-18-9-4-5-12(2)20-15-8-10-19-16-11-13(17)6-7-14(15)16/h6-8,10-12,18H,3-5,9H2,1-2H3,(H,19,20)/i4D2,9D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])(CC(C)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12)C([2H])([2H])NCC |
| Molekylvægt (g/mol) | 295.84 |
| Formel vægt | 295.1753 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?