Få mere at vide
Desethyl Azilsartan Medoxomil, TRC
Artikelnummer. 30365433
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30365433 50 mg
30349829 100 mg
30363249 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30365433 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD28925850MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1417576-00-1
Molekylær formel C28H20N4O8
Molekylvægt (g/mol) 540.48
Synonym 3-[[2'-(2,5-Dihydro-5-oxo-1,2,4-oxadiazol-3-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazole-4-carboxylic Acid (5-Methyl-2-oxo-1,3-dioxol-4-yl)methyl Ester
SMIL CC1=C(COC(=O)c2cccc3NC(=O)N(Cc4ccc(cc4)c5ccccc5C6=NOC(=O)N6)c23)OC(=O)O1
Spécification
Kemisk navn eller materiale Desethyl Azilsartan Medoxomil
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C28H20N4O8/c1-15-22(39-28(36)38-15)14-37-25(33)20-7-4-8-21-23(20)32(26(34)29-21)13-16-9-11-17(12-10-16)18-5-2-3-6-19(18)24-30-27(35)40-31-24/h2-12H,13-14H2,1H3,(H,29,34)(H,30,31,35)
Formel vægt 540.1281
Procent renhed >95%
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.