missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Desethyl Azilsartan Medoxomil, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Desethyl Azilsartan Medoxomil |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C28H20N4O8/c1-15-22(39-28(36)38-15)14-37-25(33)20-7-4-8-21-23(20)32(26(34)29-21)13-16-9-11-17(12-10-16)18-5-2-3-6-19(18)24-30-27(35)40-31-24/h2-12H,13-14H2,1H3,(H,29,34)(H,30,31,35) |
| Formel vægt | 540.1281 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?