missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Desethyl Amiodarone-d4 Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30356005
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30356005 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30356005 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD28873310MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Desethylamiodarone-D4 Hydrochloride
CAS 1189960-80-2
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C23 2H4 H21 I2 N O3 . Cl H
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C23H25I2NO3.ClH/c1-3-5-9-20-21(16-8-6-7-10-19(16)29-20)22(27)15-13-17(24)23(18(25)14-15)28-12-11-26-4-2;/h6-8,10,13-14,26H,3-5,9,11-12H2,1-2H3;1H/i11D2,12D2;
SMIL Cl.[2H]C([2H])(NCC)C([2H])([2H])Oc1c(I)cc(cc1I)C(=O)c2c(CCCC)oc3ccccc23
IUPAC navn (2-butyl-1-benzofuran-3-yl)-[3,5-diiodo-4-[1,1,2,2-tetradeuterio-2-(ethylamino)ethoxy]phenyl]methanone;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 657.74
Formel vægt 656.9942
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.