Få mere at vide
Deserpidine, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Deserpidine |
| CAS | 131-01-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | Deserpidine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C32 H38 N2 O8 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 3β,20α-Yohimban-16β-carboxylic acid, 18β-hydroxy-17α-methoxy-, methyl ester, 3,4,5-trimethoxybenzoate (ester) (8CI), Deserpidic acid, methyl ester, 3,4,5-trimethoxybenzoate (6CI), Deserpidine (7CI), Benz[g]indolo[2,3-a]quinolizine, yohimban-16-carboxylic acid deriv., 11-Demethoxyreserpine, 11-Desmethoxyreserpine, Canescin, Canescine, Canescine (Rauwolfia), Deserpic acid, methyl ester, 3,4,5-trimethoxybenzoate, Deserpidin, Harmonyl, NSC 72138, Raunormin, Raunormine, Recanescin, Recanescine, Reserpidine, Yohimban-16-carboxylic acid, 17-methoxy-18-[(3,4,5-trimethoxybenzoyl)oxy]-, methyl ester, (3β,16β,17α,18β,20α)- |
| InChI formel | InChI=1S/C32H38N2O8/c1-37-24-12-17(13-25(38-2)29(24)39-3)31(35)42-26-14-18-16-34-11-10-20-19-8-6-7-9-22(19)33-28(20)23(34)15-21(18)27(30(26)40-4)32(36)41-5/h6-9,12-13,18,21,23,26-27,30,33H,10-11,14-16H2,1-5H3/t18-,21+,23-,26-,27+,30+/m1/s1 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CO[C@H]1[C@@H](C[C@@H]2CN3CCc4c([nH]c5ccccc45)[C@H]3C[C@@H]2[C@@H]1C(=O)OC)OC(=O)c6cc(OC)c(OC)c(OC)c6 |
| Vis mere |