Learn More
Desdiacetyl-8-oxo Famciclovir-d4, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Desdiacetyl-8-oxo Famciclovir-d4 |
| CAS | 1346603-55-1 |
| Molekylær formel | C10H11D4N5O3 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 2-Amino-7,9-dihydro-9-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)butyl]-8H-purin-8-one-d4, BRL 48959-d4, 8-Oxo-6-deoxypenciclovir-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15N5O3/c11-9-12-3-7-8(14-9)15(10(18)13-7)2-1-6(4-16)5-17/h3,6,16-17H,1-2,4-5H2,(H,13,18)(H2,11,12,14)/i1D2,2D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])(C(CO)CO)C([2H])([2H])N1C(=NC2=CNC(=N)N=C12)O |
| IUPAC navn | 2-[1,1,2,2-tetradeuterio-2-(8-hydroxy-2-imino-1H-purin-9-yl)ethyl]propane-1,3-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 257.28 |
| Formel vægt | 257.1426 |