missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Descyclopropyl Lenvatinib, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Descyclopropyl Lenvatinib |
| CAS | 417719-51-8 |
| Molekylær formel | C18H15ClN4O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 4-[4-[(Aminocarbonyl)amino]-3-chlorophenoxy]-7-methoxy-6-quinolinecarboxamide, Lenvatinib M1 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H15ClN4O4/c1-26-16-8-14-10(7-11(16)17(20)24)15(4-5-22-14)27-9-2-3-13(12(19)6-9)23-18(21)25/h2-8H,1H3,(H2,20,24)(H3,21,23,25) |
| SMIL | COc1cc2nccc(Oc3ccc(NC(=O)N)c(Cl)c3)c2cc1C(=O)N |
| Molekylvægt (g/mol) | 386.79 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?