missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Descyclopropyl Bexagliflozin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Descyclopropyl Bexagliflozin |
| CAS | 1327165-94-5 |
| Molekylær formel | C21H25ClO7 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | (1S)-1,5-Anhydro-1-C-[4-chloro-3-[[4-(2-hydroxyethoxy)phenyl]methyl]phenyl]-D-glucitol (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C21H25ClO7/c22-16-6-3-13(21-20(27)19(26)18(25)17(11-24)29-21)10-14(16)9-12-1-4-15(5-2-12)28-8-7-23/h1-6,10,17-21,23-27H,7-9,11H2/t17-,18-,19+,20-,21+/m1/s1 |
| SMIL | O[C@H]1[C@H](C2=CC(CC3=CC=C(C=C3)OCCO)=C(C=C2)Cl)O[C@@H]([C@H]([C@@H]1O)O)CO |
| IUPAC navn | (2S,3R,4R,5S,6R)-2-(4-chloro-3-(4-(2-hydroxyethoxy)benzyl)phenyl)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol |
| Molekylvægt (g/mol) | 424.87 |
| Formel vægt | 424.13 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?