Få mere at vide
Descyclopropyl Bexagliflozin Carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Descyclopropyl Bexagliflozin Carboxylic Acid |
| CAS | 1327165-97-8 |
| Molekylær formel | C21H23ClO8 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 2-[4-[(2-Chloro-5-beta-D-glucopyranosylphenyl)methyl]phenoxy]acetic acid (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C21H23ClO8/c22-15-6-3-12(21-20(28)19(27)18(26)16(9-23)30-21)8-13(15)7-11-1-4-14(5-2-11)29-10-17(24)25/h1-6,8,16,18-21,23,26-28H,7,9-10H2,(H,24,25)/t16-,18-,19+,20-,21+/m1/s1 |
| SMIL | ClC1=C(C=C([C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C=C1)CC3=CC=C(OCC(O)=O)C=C3 |
| IUPAC navn | 2-(4-(2-chloro-5-((2S,3R,4R,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)benzyl)phenoxy)acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 438.86 |
| Formel vægt | 438.1081 |