missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Descyclohexylformamide Glipizide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Methyl-N-[2-(4-sulphamoylphenyl)ethyl]pyrazine-2-carboxamide |
| CAS | 1346600-54-1 |
| Molekylær formel | C14 H16 N4 O3 S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2-Pyrazinecarboxamide, N-[2-[4-(aminosulfonyl)phenyl]ethyl]-6-methyl-, 6-Methyl-N-[2-(4-sulphamoylphenyl)ethyl]pyrazine-2-carboxamide, 6-Methyl-N-[2-(4-sulfamoylphenyl)ethyl]pyrazine-2-carboxamide, N-Des(cyclohexylaminocarbonyl) Glipizide |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16N4O3S/c1-10-8-16-9-13(18-10)14(19)17-7-6-11-2-4-12(5-3-11)22(15,20)21/h2-5,8-9H,6-7H2,1H3,(H,17,19)(H2,15,20,21) |
| SMIL | Cc1cncc(n1)C(=O)NCCc2ccc(cc2)S(=O)(=O)N |
| IUPAC navn | 6-methyl-N-[2-(4-sulfamoylphenyl)ethyl]pyrazine-2-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 320.37 |
| Formel vægt | 320.0943 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?