Få mere at vide
Descyano Citalopram Hydrobromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Descyano Citalopram Hydrobromide |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H22FNO.BrH/c1-21(2)13-5-12-19(16-8-10-17(20)11-9-16)18-7-4-3-6-15(18)14-22-19;/h3-4,6-11H,5,12-14H2,1-2H3;1H |
| Formel vægt | 379.0947 |