Få mere at vide
Descyano Cimetidine Dihydrochloride Salt, TRC
Artikelnummer. 30366799
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30366799 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30366799 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD290645250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-3-[2-([(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]sulphanyl)ethyl]guanidine Dihydrochloride
CAS 59660-24-1
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C9 H17 N5 S . 2 Cl H
Mængde 250 mg
Synonym 1-Methyl-3-[2-[[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]sulphanyl]ethyl]guanidine Dihydrochloride, Cimetidine Hydrochloride Imp. D (EP) as Dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C9H17N5S.2ClH/c1-7-8(14-6-13-7)5-15-4-3-12-9(10)11-2;;/h6H,3-5H2,1-2H3,(H,13,14)(H3,10,11,12);2*1H
SMIL Cl.Cl.CNC(=N)NCCSCc1nc[nH]c1C
IUPAC navn 1-methyl-3-[2-[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methylsulfanyl]ethyl]guanidine;dihydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 300.25
Formel vægt 299.0738
Procent renhed >95