Få mere at vide
Descladinose Azithromycin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Descladinose Azithromycin |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C30H58N2O9/c1-12-22-30(8,38)25(35)20(6)32(11)15-16(2)14-29(7,37)26(18(4)23(33)19(5)27(36)40-22)41-28-24(34)21(31(9)10)13-17(3)39-28/h16-26,28,33-35,37-38H,12-15H2,1-11H3/t16-,17-,18+,19-,20-,21+,22-,23+,24-,25-,26-,28+,29-,30-/m1/s1 |
| Formel vægt | 590.4142 |
| Procent renhed | >95% |