Få mere at vide
Deschloroketamine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Deschloroketamine hydrochloride |
| CAS | 4631-27-0 |
| Molekylær formel | C13 H17 N O . Cl H |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Cyclohexanone, 2-(methylamino)-2-phenyl-, hydrochloride (1:1), Cyclohexanone, 2-(methylamino)-2-phenyl-, hydrochloride (7CI,8CI,9CI), 2'-Oxo-PCM hydrochloride, Deschloroketamine hydrochloride, 2-(Methylamino)-2-phenylcyclohexan-1-one hydrochloride, 2-(Methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17NO.ClH/c1-14-13(10-6-5-9-12(13)15)11-7-3-2-4-8-11;/h2-4,7-8,14H,5-6,9-10H2,1H3;1H |
| SMIL | Cl.CNC1(CCCCC1=O)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 2-(methylamino)-2-phenylcyclohexan-1-one;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 239.74 |
| Formel vægt | 239.1077 |