Få mere at vide
Deschlorodesloratadine Hydrochloride (6,11-Dihydro-11-(piperidin-4-ylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine Hydrochloride), Mikromol™
Beskrivelse
Deschlorodesloratadine Hydrochloride (6,11-Dihydro-11-(piperidin-4-ylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine Hydrochloride), Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Deschlorodesloratadine Hydrochloride |
| CAS | 2172059-46-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Deschlorodesloratadine Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C19 H20 N2 . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Deschlorodesloratadine Hydrochloride, 6,11-Dihydro-11-(piperidin-4-ylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C19H20N2.ClH/c1-2-6-17-14(4-1)7-8-16-5-3-11-21-19(16)18(17)15-9-12-20-13-10-15;/h1-6,11,20H,7-10,12-13H2;1H |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | Cl.C1CC(=C2c3ccccc3CCc4cccnc24)CCN1 |
| Vis mere |