Få mere at vide
Deschlorodesloratadine Hydrochloride (6,11-Dihydro-11-(piperidin-4-ylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine Hydrochloride), Mikromol™
Beskrivelse
Deschlorodesloratadine Hydrochloride (6,11-Dihydro-11-(piperidin-4-ylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine Hydrochloride)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Deschlorodesloratadine Hydrochloride |
| CAS | 2172059-46-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Deschlorodesloratadine Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C19 H20 N2 . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Deschlorodesloratadine Hydrochloride, 6,11-Dihydro-11-(piperidin-4-ylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C19H20N2.ClH/c1-2-6-17-14(4-1)7-8-16-5-3-11-21-19(16)18(17)15-9-12-20-13-10-15;/h1-6,11,20H,7-10,12-13H2;1H |
| SMIL | Cl.C1CC(=C2c3ccccc3CCc4cccnc24)CCN1 |
| IUPAC navn | 11-piperidin-4-ylidene-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridine;hydrochloride |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?