Få mere at vide
Deschloro-Zopiclone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Deschloro-Zopiclone |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H18N6O3/c1-21-8-10-22(11-9-21)17(25)26-16-14-13(19-6-7-20-14)15(24)23(16)12-4-2-3-5-18-12/h2-7,16H,8-11H2,1H3 |