missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Deschloro Loratadine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Deschloro Loratadine |
| CAS | 79779-58-1 |
| Molekylær formel | C22H24N2O2 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H24N2O2/c1-2-26-22(25)24-14-11-17(12-15-24)20-19-8-4-3-6-16(19)9-10-18-7-5-13-23-21(18)20/h3-8,13H,2,9-12,14-15H2,1H3 |
| SMIL | CCOC(=O)N1CCC(=C2c3ccccc3CCc4cccnc24)CC1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 348.44 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?