Få mere at vide
Deschloro Clomiphene Hydrochloride (E/Z Mixture), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (E,Z)-2-[4-(1,2-diphenylethenyl)phenoxy]-N,N-diethylethanamine hydrochloride |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H29NO.ClH/c1-3-27(4-2)19-20-28-25-17-15-24(16-18-25)26(23-13-9-6-10-14-23)21-22-11-7-5-8-12-22;/h5-18,21H,3-4,19-20H2,1-2H3;1H |
| Formel vægt | 407.2016 |