Få mere at vide
Deschloro Clobazam, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Deschloro Clobazam |
| CAS | 22316-24-1 |
| Molekylær formel | C16 H14 N2 O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1-Methyl-5-phenyl-1H-1,5-benzodiazepine-2,4(3H,5H)-dione, Clobazam Imp. B (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14N2O2/c1-17-13-9-5-6-10-14(13)18(16(20)11-15(17)19)12-7-3-2-4-8-12/h2-10H,11H2,1H3 |
| SMIL | CN1C(=O)CC(=O)N(c2ccccc2)c3ccccc13 |
| IUPAC navn | 1-methyl-5-phenyl-1,5-benzodiazepine-2,4-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 266.29 |
| Formel vægt | 266.1055 |