missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Deschloro Bupropion Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(tert-Butylamino)propiophenone Hydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H19NO.ClH/c1-10(14-13(2,3)4)12(15)11-8-6-5-7-9-11;/h5-10,14H,1-4H3;1H |
| Formel vægt | 241.1233 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?