missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Deschloro Bupropion Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30358383
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30358383 50 mg
30368022 100 mg
30366314 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30358383 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD28854550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 63199-74-6
Molekylær formel C13 H19 N O . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 241.76
Synonym 2-(tert-Butylamino)propiophenone Hydrochloride
IUPAC navn 2-(tert-butylamino)-1-phenylpropan-1-one;hydrochloride
SMIL Cl.CC(NC(C)(C)C)C(=O)c1ccccc1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-(tert-Butylamino)propiophenone Hydrochloride
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C13H19NO.ClH/c1-10(14-13(2,3)4)12(15)11-8-6-5-7-9-11;/h5-10,14H,1-4H3;1H
Formel vægt 241.1233
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.