Få mere at vide
Deschloro Bupropion-d9 Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Deschloro Bupropion-d9 Hydrochloride |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H19NO.ClH/c1-10(14-13(2,3)4)12(15)11-8-6-5-7-9-11;/h5-10,14H,1-4H3;1H/i2D3,3D3,4D3; |
| Formel vægt | 250.1798 |