missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Deschloro Atovaquone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Deschloro Atovaquone |
| CAS | 92458-44-1 |
| Molekylær formel | C22 H20 O3 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 1,4-Naphthalenedione, 2-hydroxy-3-(4-phenylcyclohexyl)-, trans, 2-Hydroxy-3-(trans-4-phenylcyclohexyl)naphthalene-1,4-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C22H20O3/c23-20-17-8-4-5-9-18(17)21(24)22(25)19(20)16-12-10-15(11-13-16)14-6-2-1-3-7-14/h1-9,15-16,25H,10-13H2/t15-,16- |
| SMIL | OC1=C([C@@H]2CC[C@H](CC2)c3ccccc3)C(=O)c4ccccc4C1=O |
| IUPAC navn | 2-hydroxy-3-(4-phenylcyclohexyl)naphthalene-1,4-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 332.39 |
| Formel vægt | 332.1412 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?