Få mere at vide
Deschloro Amlodipin, TRC
Artikelnummer. 30358068
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30358068 10 mg
30351148 2.5 mg
30353252 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30358068 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD28977510MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 88150-52-1
Molekylær formel C20 H26 N2 O5
Molekylvægt (g/mol) 374.43
Synonym 2-[(2-Aminoethoxy)methyl]-1,4-dihydro-6-methyl-4-phenyl-3,5-pyridinedicarboxylic Acid 3-Ethyl 5-Methyl Ester
IUPAC navn 3-O-ethyl 5-O-methyl 2-(2-aminoethoxymethyl)-6-methyl-4-phenyl-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=C(COCCN)NC(=C(C1c2ccccc2)C(=O)OC)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Deschloro Amlodipine
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C20H26N2O5/c1-4-27-20(24)18-15(12-26-11-10-21)22-13(2)16(19(23)25-3)17(18)14-8-6-5-7-9-14/h5-9,17,22H,4,10-12,21H2,1-3H3
Formel vægt 374.1842