Få mere at vide
Deschloro-2-phenylthio-thiamethoxam, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Deschloro-2-phenylthio-thiamethoxam |
| CAS | 192439-46-6 |
| Molekylær formel | C14H15N5O3S2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Tetrahydro-3-methyl-N-nitro-5-[[2-(phenylthio)-5-thiazolyl]methyl]-4H-1,3,5-oxadiazin-4-imine |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15N5O3S2/c1-17-9-22-10-18(13(17)16-19(20)21)8-12-7-15-14(24-12)23-11-5-3-2-4-6-11/h2-7H,8-10H2,1H3 |
| SMIL | O=[N+]([O-])/N=C1N(C)COCN\1CC2=CN=C(SC3=CC=CC=C3)S2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 365.43 |
| Formel vægt | 365.0616 |