missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Deschloro-1,2-dihydro-2-oxo Clomiphene Hydrochloride Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Deschloro-1,2-dihydro-2-oxo Clomiphene hydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H29NO2.ClH/c1-3-27(4-2)19-20-29-24-17-15-22(16-18-24)25(21-11-7-5-8-12-21)26(28)23-13-9-6-10-14-23;/h5-18,25H,3-4,19-20H2,1-2H3;1H |
| Formel vægt | 423.1965 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?