missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Deschloro-1,2-dihydro-2-oxo Clomiphene Hydrochloride Salt, TRC

Artikelnummer. 30003713
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30003713 50 mg
30009463 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30003713 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD28904050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 5635-70-1
Molekylær formel C26 H29 N O2 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 423.97
Synonym 2-[p-[2-(diethylamino)ethoxy]phenyl]-2-phenylacetophenone Hydrochloride (7CI,8CI), (2RS)-2-[4-[2-(diethylamino)ethoxy]phenyl]-1,2-diphenylethanone Hydrochloride, Clomifene Citrate Imp. C (EP) as Hydrochloride
IUPAC navn 2-[4-[2-(diethylamino)ethoxy]phenyl]-1,2-diphenylethanone;hydrochloride
SMIL Cl.CCN(CC)CCOc1ccc(cc1)C(C(=O)c2ccccc2)c3ccccc3

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Deschloro-1,2-dihydro-2-oxo Clomiphene hydrochloride
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C26H29NO2.ClH/c1-3-27(4-2)19-20-29-24-17-15-22(16-18-24)25(21-11-7-5-8-12-21)26(28)23-13-9-6-10-14-23;/h5-18,25H,3-4,19-20H2,1-2H3;1H
Formel vægt 423.1965
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.